Läs mer
Diazoxid, TRC
Produktkod. 30357760
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30357760 1 g
1 options
Produktkod. 30357760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4173051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diazoxide
CAS 364-98-7
Molekylformel C8 H7 Cl N2 O2 S
Kvantitet 1 g
Synonym Diazoxide, 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1,1-dioxide (7CI), 3-Methyl-7-chloro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Diazoxide, Dizoxide, Eudemine injection, Hyperstat, Hypertonalum, Mutabase, NSC 64198, NSC 76130, Proglicem, Proglycem, SRG 95213, Sch 6783
InChI formel InChI=1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
IUPAC-namn 7-kloro-3-metyl-2H-1λ^{6},2,4-bensotiadiazin 1,1-dioxid
Molekylvikt (g/mol) 230.67
Formel vikt 229.9917