Läs mer
Diazoxon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diazoxon |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N2O4P/c1-6-16-19(15,17-7-2)18-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 288.1239 |
| Procent renhet | >95% |