missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress DiBAC4(3)

Produktkod. 16412806
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16412806 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16412806 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY101892

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress DiBAC4(3) is a voltage-sensitive fluorescent dye (λex=490 nm, λem=505 nm).

Specifikationer

Innehåll och lagring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 60 mg/mL (116.14 mM)
Molekylvikt (g/mol) 516.63 g/mol
CAS 70363-83-6
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.