Läs mer
Dibasic Lead Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibasic Lead Phthalate |
| CAS | 17976-43-1 |
| Molekylformel | C8H4O6Pb3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,9-dihydro-1,9-dioxo2-,4,6,8,3,5,7-Benzotetraoxatriplumbacycloundecin-3,5,7-triylidene, Cyclo[μ-[1,2-benzenedicarboxylato(2-)-κO1:κO2]]di-μ-oxotri Lead, 3λ2,5λ2,7λ2-2,4,6,8,3,5,7-Benzotetraoxatriplumbacycloundecin-1,9-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O4.2O.3Pb/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;;;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;;;;/q;;;;2*+1/p-2 |
| LEDER | O=C1C2=C(C=CC=C2)C(O[Pb]O[Pb]O[Pb]O1)=O |
| IUPAC-namn | 3,5,7,9-tetraoxa-4λ^{2},6λ^{2},8λ^{2}-triplumbabicyclo[9.4.0]pentadeca-1(11),12,14-triene-2,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 817.71 |
| Formel vikt | 819.9307 |