Läs mer
Dibenamine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenamine Hydrochloride |
| CAS | 55-43-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dibenamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H18 Cl N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (9CI), Dibenzylamine, N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (8CI), (2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, (N,N-Dibenzylamino)ethyl chloride hydrochloride, 2-(Dibenzylamino)ethyl chloride hydrochloride, Dibenamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, Sympatholytin, (beta-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, N,N-Dibenzyl-beta-chloroethylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18ClN.ClH/c17-11-12-18(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.ClCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| Visa mer |