Läs mer
Dibensyl Phthalate, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16379157 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16379157 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16379157 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1186
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Dibenzyl Phthalate523-31-91000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzyl Phthalate
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 523-31-9, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C22H18O4
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel UCVPKAZCQPRWAY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OCC3=CC=CC=C3
IUPAC-namn dibenzyl benzene-1,2-dicarboxylate
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 346.382
PubChem CID 220773
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only