Läs mer
Dibenz[a,h]acridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[a,h]acridine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H13N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1-13H |
| Formel vikt | 279.1048 |
| Procent renhet | >95% |