Läs mer
Dibenz[a,h]antracen, TRC
Produktkod. 18081340
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18081340 100 mg
18041240 1 g
18081240 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18081340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417010100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-70-3
Molekylformel C22 H14
Molekylvikt (g/mol) 278.35
Synonym 1,2:5,6-Benzanthracene, 1,2:5,6-Dibenz[a]anthracene, 1,2:5,6-Dibenzanthracen, 1,2:5,6-Dibenzanthracene, 1,2:5,6-Dibenzoanthracene, DBA, Dibenzo[a,h]anthracene, NSC 22433
IUPAC-namn nafto[1,2-b]fenanthren
LEDER c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzo(a,h)anthracene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Formel vikt 278.1096
Procent renhet >95%