Läs mer
Dibenz[a,j]acridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenz(A,J)Acridine |
| CAS | 224-42-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H13 N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dibenz[a,j]acridine, 1,2:7,8-Dibenzacridine, 7-Azadibenz[a,j]anthracene, NSC 114903 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H13N/c1-3-7-16-14(5-1)9-11-20-18(16)13-19-17-8-4-2-6-15(17)10-12-21(19)22-20/h1-13H |
| LEDER | c1ccc2c(c1)ccc3nc4ccc5ccccc5c4cc23 |
| IUPAC-namn | Dibenz[a,j]acridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.33 |
| Visa mer |