missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one (Doxepinone) |
| CAS | 4504-87-4 |
| Molekylformel | C14 H10 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one, Doxepin Hydrochloride Imp. A (EP), Doxepinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O2/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2 |
| LEDER | O=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vikt | 210.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?