Läs mer
Dibenzazepine-10,11-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzazepine-10,11-dione |
| CAS | 19579-83-0 |
| Molekylformel | C14 H9 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5H-Dibenz[b,f]azepine-10,11-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO2/c16-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(13)17/h1-8,15H |
| LEDER | O=C1C(=O)c2ccccc2Nc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 11H-benzo[b][1]benzazepine-5,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vikt | 223.0633 |