missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dibenzazepinone-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzazepinone-d4 |
| CAS | 1189706-86-2 |
| Molekylformel | C14 2H4 H7 N |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H/i1D,3D,5D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C=Cc3ccccc3Nc2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetradeuterio-11H-benzo[b][1]benzazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.27 |
| Formel vikt | 197.1143 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?