Läs mer
Dibenzepin, TRC
Produktkod. 30134737
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134737 25 mg
30006192 5 mg
30006400 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134737 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41692025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4498-32-2
Molekylformel C18 H21 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 295.38
Synonym Dibenzepine
IUPAC-namn 5-[2-(dimetylamino)etyl]-11-metylbenzo[b][1,4]bensodiazepin-6-one
LEDER CN(C)CCN1C(=O)c2ccccc2N(C)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzepin
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O/c1-19(2)12-13-21-17-11-7-6-10-16(17)20(3)15-9-5-4-8-14(15)18(21)22/h4-11H,12-13H2,1-3H3
Formel vikt 295.1685