Läs mer
Dibenzo-18-crown-6, 98+%
Produktkod. 11484494
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11484494
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13133.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14187-32-7 | C20H24O6 | 360.406 g/mol
Dibenzo-18-crown-6, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är en viktig organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Dibenzo-18-crown-6, används som en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är en viktig organisk mellanprodukt.
Löslighet Svårlöslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14187-32-7
Molekylformel C20H24O6
MDL-nummer MFCD00005098
InChI-nyckel YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
PubChem CID 26541
ChEBI CHEBI:358732
IUPAC-namn 2,5,8,15,18,21-hexaoxatricyklo[20.4.0.0',14]hexacosa-1(26),9,11,13,22,24-hexaen
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzo-18-crown-6
Smältpunkt 160°C to 164°C
Kokpunkt 380°C to 384°C (679 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1162153
Merck Index 14,2602
Löslighetsinformation Sparingly soluble aq. soln..
LEDER C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCO1
Molekylvikt (g/mol) 360.41
Formel vikt 360.41
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.