Läs mer
Dibenzo-18-crown-6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo-18-crown-6 |
| CAS | 14187-32-7 |
| Molekylformel | C20H24O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2 |
| LEDER | C1COc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.4 |
| Formel vikt | 360.1573 |