Läs mer
Dibenzo[a,c]antracen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[a,c]anthracene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14/c1-2-8-16-14-22-20-12-6-4-10-18(20)17-9-3-5-11-19(17)21(22)13-15(16)7-1/h1-14H |
| Formel vikt | 278.1096 |