missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dibenso(a,e)pyren, SPEX CertiPrep™

Produktkod. 12979154 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12979154 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12979154 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1200

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial

Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering

AnalytCAS-nr.Koncentration
Dibenso(a,e)pyren192-65-41000 μg/ml

Certifikat

Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001

Uppfyllande

GHS/OSHA-klagomål

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dibenzo(a,e)pyrene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 192-65-4
CAS Min % 0.1
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1
Metoder For US EPA Method 8270
Molekylformel C24H14
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KGHMWBNEMFNJFZ-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER C1=CC=C2C3=C4C(=CC2=C1)C5=CC=CC=C5C6=CC=CC(=C64)C=C3
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride/Benzene
Molekylvikt (g/mol) 302.376
PubChem CID 9126
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82442
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibenzo(a,e)pyrene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, benzene

Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.