Läs mer
Dibenzo[a,e]pyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo(a,e)pyrene |
| CAS | 192-65-4 |
| Molekylformel | C24 H14 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Naphtho[1,2,3,4-def]chrysene, 1,2:4,5-Dibenzopyrene, Dibenzo[3,4:6,7]pyrene, Dibenzo[a,e]pyrene, Dibenzo(a,e)pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14/c1-2-8-17-16(6-1)14-22-19-10-4-3-9-18(19)20-11-5-7-15-12-13-21(17)24(22)23(15)20/h1-14H |
| LEDER | c1ccc2c(c1)cc3c4ccccc4c5cccc6ccc2c3c56 |
| IUPAC-namn | Dibenzo[a,e]pyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.37 |
| Formel vikt | 302.1096 |