missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dibenzo[a,i]pyrene-d14, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[a,i]pyrene-d14 |
| CAS | 158776-07-9 |
| Molekylformel | C24 D14 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzo[rst]pentaphene-d14 (9CI), Dibenzo[a,i]pyrene-d14, Dibenzo[a,i]pyrene D14 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-10-18-14-16-6-2-4-8-20(16)22-12-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c5c6c([2H])c([2H])c2c3c46 |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.454 |
| Formel vikt | 316.197 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?