Läs mer
Dibenzo[a,i]pyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo(A,I)Pyrene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-10-18-14-16-6-2-4-8-20(16)22-12-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H |
| Formel vikt | 302.1096 |
| Procent renhet | >95% |