Läs mer
Dibenzo[b,d]furan-2-sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[b,d]furan-2-sulfonic Acid |
| CAS | 83863-63-2 |
| Molekylformel | C12 H8 O4 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4S/c13-17(14,15)8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H,(H,13,14,15) |
| LEDER | OS(=O)(=O)c1ccc2oc3ccccc3c2c1 |
| IUPAC-namn | dibenzofuran-2-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.255 |
| Formel vikt | 248.014 |