Läs mer
Dibenzo[b,d]furan-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[b,d]furan-3-amine |
| CAS | 4106-66-5 |
| Molekylformel | C12H9NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Aminodibenzofuran, N-(3-Dibenzofuranyl)amine, NSC 89128 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO/c13-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)14-12(10)7-8/h1-7H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccc2c(oc3ccccc23)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.21 |
| Formel vikt | 183.0684 |