Läs mer
Dibenso[b,d]tiofen-2-ylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10336854
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10336854
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01033DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 668983-97-9
Molekylformel C12H9BO2S
Molekylvikt (g/mol) 228.072
MDL-nummer MFCD01318982
InChI-nyckel CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
PubChem CID 2794660
IUPAC-namn dibensotiofen-2-ylboronsyra
LEDER B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzo[b, d]thiophen-2-ylboronic acid
Namnnotering May contain varying amounts of anhydride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 228.08
Procent renhet 95%