Läs mer
Dibenzo[b,d]tiofen-4-borsyra, TRC
Produktkod. 30351066
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30351066 250 mg
1 options
Produktkod. 30351066 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417313250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzo[b,d]thiophene-4-boronic acid
CAS 108847-20-7
Molekylformel C12H9BO2S
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
LEDER OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
IUPAC-namn dibensotiofen-4-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 228.08
Formel vikt 228.0416