Läs mer
Dibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide |
| CAS | 1016-05-3 |
| Molekylformel | C12H8O2S |
| MDL-nummer | MFCD00004970 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=S1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.26 |
| Procent renhet | 98% |