Läs mer
Dibenzo[b,d]thiophene 5-oxide, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31032139
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31032139 5 g -
31030876 100 g 100g
31021267 250 mg -
31020940 1 g 1g
31020902 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31032139 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1241675g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzo[b,d]thiophene 5-oxide
CAS 1013-23-6
Molekylformel C12H8OS
MDL-nummer MFCD00046902
Kvantitet 5 g
LEDER O=S1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Molekylvikt (g/mol) 200.26
Procent renhet 95%