missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dibenzo[b,def]chrysene, TRC

Produktkod. 30357532
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357532 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30357532 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417125100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dibenzo[a,h]pyrene
CAS 189-64-0
Molekylformel C24 H14
Kvantitet 100 mg
Synonym Dibenzo[b,def]chrysene, 3,4:8,9-Dibenzopyrene, Dibenzo[a,h]pyrene
InChI formel InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-12-22-20-8-4-2-6-16(20)14-18-10-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H
LEDER c1ccc2c(c1)cc3ccc4c5ccccc5cc6ccc2c3c46
IUPAC-namn Dibenz[a,h]pyrene
Molekylvikt (g/mol) 302.37
Formel vikt 302.1096
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.