missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dibenzo[b,def]chrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[a,h]pyrene |
| CAS | 189-64-0 |
| Molekylformel | C24 H14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dibenzo[b,def]chrysene, 3,4:8,9-Dibenzopyrene, Dibenzo[a,h]pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-12-22-20-8-4-2-6-16(20)14-18-10-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H |
| LEDER | c1ccc2c(c1)cc3ccc4c5ccccc5cc6ccc2c3c46 |
| IUPAC-namn | Dibenz[a,h]pyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.37 |
| Formel vikt | 302.1096 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?