Läs mer
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ett, Mikromol™
Produktkod. 30049611
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049611 25 mg
17962606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049611 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1130.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
CAS 7-7-3159
Analyt- eller komponentnamn Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H9 N O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP), Quetiapine Related Compound G, Quetiapine Fumarate Impurity G, Quetiapine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
LEDER O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn 5H-benso[b][1,4]bensothiazepin-6-ett
Molekylvikt (g/mol) 227.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 227,0405 g/mol