Läs mer
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine, Mikromol™
Beskrivning
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine |
| CAS | 5786-26-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H10 N2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-amino- (7CI,8CI), NSC 651216, Quetiapine Fumarate Imp. U (EP), Quetiapine Fumarate Impurity U, Quetiapine Impurity U |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2S/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)15-13/h1-8H,(H2,14,15) |
| LEDER | NC1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-amine |
| Visa mer |