Läs mer
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-[10H]one, TRC
Produktkod. 30005502
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005502 5 g
17970785 1 g
17901025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005502 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4169535G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3159-07-7
Molekylformel C13 H9 N O S
Molekylvikt (g/mol) 227.28
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP)
IUPAC-namn 5H-benso[b][1,4]bensothiazepin-6-ett
LEDER O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
Formel vikt 227.0405
Procent renhet >95%