Learn More
Dibenzo[B,K]fluoranthene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo(b,k)fluoranthene |
| CAS | 205-97-0 |
| Molekylformel | C24 H14 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14/c1-2-7-16-13-22-21(12-15(16)6-1)20-11-5-10-19-18-9-4-3-8-17(18)14-23(22)24(19)20/h1-14H |
| LEDER | c1ccc2cc3c(cc2c1)c4cccc5c6ccccc6cc3c45 |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.37 |
| Formel vikt | 302.1096 |