missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dibenzo[def,p]chrysene, TRC

Produktkod. 30359373
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359373 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30359373 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41694510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dibenzo(A,L)Pyrene
CAS 191-30-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C24 H14
Kvantitet 10 mg
Synonym Dibenzo[def,p]chrysene, 1,2,9,10-Dibenzopyrene, 1,2:3,4-Dibenzopyrene, 2,3:4,5-Dibenzpyrene, 4,5,6,7-Dibenzpyrene, Ba 51-090462, Dibenzo[a,l]pyrene, NSC 90324
InChI formel InChI=1S/C24H14/c1-2-8-18-16(6-1)14-17-13-12-15-7-5-11-20-19-9-3-4-10-21(19)24(18)23(17)22(15)20/h1-14H
LEDER c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5c6ccccc6c2c3c45
Molekylvikt (g/mol) 302.37
Formel vikt 302.1096
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.