Läs mer
Dibenzo[e,l]pyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[e,l]pyrene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14/c1-2-8-16-15(7-1)19-11-5-13-21-17-9-3-4-10-18(17)22-14-6-12-20(16)24(22)23(19)21/h1-14H |
| Formel vikt | 302.11 |