Läs mer
Dibensofuran-2-karboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15402319
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402319 1 g 1g
15422319 250 mg 250mg
15412319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64905.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5397-82-0 | C13H8O2 | 196.21 g/mol
Används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara borta från luft. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5397-82-0
Molekylformel C13H8O2
Molekylvikt (g/mol) 196.21
MDL-nummer MFCD00136272
InChI-nyckel OVJMIWIVPWPZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo b,d furan-2-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarboxaldehyde, dibenzofuran-2-carboxaldehyde, dibenzo b,d furan-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarbaldehyde, dibenzo b furan-2-carbaldehyde, benzo b benzofuran-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde
PubChem CID 220843
LEDER O=CC1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 74°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 141044
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn dibensofuran-2-karbaldehyd
Formel vikt 196.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.