Läs mer
Dibenzofuran-4-boronsyra, 98+%
Produktkod. 11389805
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389805 1 g 1g
11399805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19830.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 100124-06-9 | C12H9BO3 | 212,011 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100124-06-9
Molekylformel C12H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 212.011
MDL-nummer MFCD00092336
InChI-nyckel ZXHUJRZYLRVVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzofuran-4-boronic acid, dibenzo b,d furan-4-ylboronic acid, 4-dibenzofuranyl boronic acid, 4-dibenzofuranboronic acid, 4-dibenzofuranboronicacid, 4-dibenzofuranylboronic acid, boronic acid, 4-dibenzofuranyl, dibenzo b,d furan-4-boronic acid, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid
PubChem CID 2734328
IUPAC-namn dibensofuran-4-ylboronsyra
LEDER B(C1=C2C(=CC=C1)C3=CC=CC=C3O2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzofuran-4-boronic acid
Smältpunkt 286°C to 291°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1645426
Formel vikt 212.01
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.