Läs mer
Dibensofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384519
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384519 25 g 25g
11394519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16521.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 132-64-9 | C12H8O | 168.195 g/mol
Tillämpningar för GC (gaskromatografi) och LC (vätskekromatografi) analys. Dibensofuran som modellsubstrat i odlingsförfaranden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Applikationer för GC (gaskromatografi) och LC (vätskekromatografi) analys. Dibensofuran som modellsubstrat i odlingsförfaranden.
Löslighet
Olösligt i vatten(< 1 mg/ml). Löslig i opolära organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-64-9
Molekylformel C12H8O
Molekylvikt (g/mol) 168.195
MDL-nummer MFCD00004968
InChI-nyckel TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo b,d furan, diphenylene oxide, 2,2'-biphenylene oxide, 2,2'-biphenylylene oxide, dibenzofurans, dibenzol b,d furan, dibenzofurane, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl oxide
PubChem CID 568
ChEBI CHEBI:28145
IUPAC-namn dibensofuran
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzofuran
Smältpunkt 78°C to 83°C
Densitet 1.3
Kokpunkt 287°C to 289°C
Flampunkt 130°C (266°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 121100
Löslighetsinformation Insoluble in wate(<1mg/mL). Soluble in nonpolar organic solvents.
Formel vikt 168.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.