Läs mer
Dibenzofuran, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 80°C to 82°C (External MSDS) |
| Densitet | 1.3 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00004968 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Dibenzofuran, Diphenylene oxide, Dibenzofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Kvalitet | Research |