Läs mer
Dibenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzofuran |
| CAS | 132-64-9 |
| Molekylformel | C12 H8 O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Dibenzofuran, 2,2'-Biphenylene oxide, 2,2'-Biphenylylene oxide, Dibenzo[b,d]furan, Diphenylene oxide, NSC 1245, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diyl oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H |
| LEDER | o1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | Dibenzofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.0575 |