Läs mer
Dibenzosuberenol, 96 %
Produktkod. 11361497
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361497 5 g 5g
11371497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02062.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10354-00-4 | C15H12O | 208,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10354-00-4
Molekylformel C15H12O
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00003586
InChI-nyckel SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzosuberenol, 5h-dibenzo a,d 7 annulen-5-ol, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-ol, unii-s9t01jbh4a, s9t01jbh4a, 5h-dibenzo a,d-1-cyclohepten-5-ol, dibenzo b,f cyclohepten-1-ol, 5h-dibenzo-a,d-cyclohepten-5-ol, 5-hydrodibenzo a,d 7 annulen-5-ol
PubChem CID 82577
IUPAC-namn 11H-dibenso[l,2-a
LEDER C1=CC=C2C(C3=CC=CC=C3C=CC2=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzosuberenol
Smältpunkt 125°C to 127°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1957458
Formel vikt 208.26
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.