Läs mer
Dibenzosuberenol, TRC
Produktkod. 30362480
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30362480 500 mg
1 options
Produktkod. 30362480 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417338500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzosuberenol
CAS 10354-00-4
Molekylformel C15H12O
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-Dibenzosuberenol, 5-Hydroxy-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, NSC 84190
InChI formel InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
LEDER O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4Cl
Molekylvikt (g/mol) 208.26
Formel vikt 208.0888