Läs mer
Dibensosuberenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10675912 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10675912 100 g Plastflaska 100g
1 options
Produktkod. 10675912 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112531000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2222-33-5 | C15H10O | 206.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzosuberenone
Namnnotering 97%
CAS 2222-33-5
Smältpunkt 85.0°C to 91.0°C
Färg Vit till gul eller beige
Förlust vid torkning 0.5% max. (60°C) (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C15H10O
MDL-nummer MFCD00003588
Kvantitet 100 g
Synonym dibenzosuberenone, 5-dibenzosuberenone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 5h-dibenzo a,d 7 annulen-5-one, dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 2,3:6,7-dibenzotropone, 2,3:6,7-dibenzosuberen-4-on-1, 5h-dibenzo a,d cycloheptenone
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,toluene,chloroform,and ethyl acetate,sparingly soluble in ethanol and methanol
InChI-nyckel SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3C2=O
IUPAC-namn dibenso[1,2-a
Molekylvikt (g/mol) 206.24
PubChem CID 16679
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.