Läs mer
Dibenzosuberon, 97 %
Produktkod. 11374519
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374519 100 g 100g
11364519 25 g 25g
11448337 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18405.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1210-35-1 | C15H12O | 208,26 g/mol
Dibensosuberon är en potentiell antidepressiv förening. Det används i syntesen av amitriptylin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dibenzosuberone är en potentiell antidepressiv förening. Det används i syntesen av amitriptylin.
Löslighet Lösligt i vatten (0,03 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1210-35-1
Molekylformel C15H12O
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00003587
InChI-nyckel BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzosuberone, dibenzocycloheptenone, dibenzosuberan-5-one, dibenzsuberone, 5-dibenzosuberone, 2,3:6,7-dibenzosuberone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro, unii-8etk71th0h, dibenzo b,f cycloheptan-1-one, ccris 2780
PubChem CID 14589
LEDER O=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzosuberone
Smältpunkt 32 °C till 34 °C
Densitet 1.156
Kokpunkt 147 °C till 149 °C (0,3 mmHg)
Flampunkt 200 °C (392 °F)
Brytningsindex 1.634
Kvantitet 100 g
Beilstein 1454355
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,03 g/L vid 20 °C).
IUPAC-namn tricyklo[9.4.0.03,8]pentadeka-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-on
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.