Läs mer
Dibensosuberon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10090830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10090830 100 g Glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 10090830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114741000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1210-35-1 | C15H12O | 208,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzosuberone
Namnnotering 97%
CAS 1210-35-1
Smältpunkt 32 °C till 34 °C
Färg Gult
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 148 °C (0,3 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H12O
Brytningsindex 1,6332 till 1,6352
MDL-nummer MFCD00003587
Kvantitet 100 g
Synonym dibenzosuberone, dibenzocycloheptenone, dibenzosuberan-5-one, dibenzsuberone, 5-dibenzosuberone, 2,3:6,7-dibenzosuberone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro, unii-8etk71th0h, dibenzo b,f cycloheptan-1-one, ccris 2780
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
InChI-nyckel BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 5,6-dihydrodibenso[2,1-b
Molekylvikt (g/mol) 208.26
PubChem CID 14589
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Flytande eller lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dibenzosuberone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.