Läs mer
Dibenzosuberone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1210-35-1 |
| Smältpunkt | 31°C to 34°C |
| Densitet | 1.16 g/cm3 at 25°C |
| Kokpunkt | 191°C to 194°C/7 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00003587 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzosuberone |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.26 |
| Kvalitet | Research |