Läs mer
Dibenzosuberon, TRC
Produktkod. 30133356
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133356 100 mg
30003787 5 g
30003961 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416940100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1210-35-1
Molekylformel C15 H12 O
Molekylvikt (g/mol) 208.26
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Dibenzosuberone
IUPAC-namn 5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-one
LEDER O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzosuberone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Formel vikt 208.0888
Procent renhet >95%