Läs mer
Dibenzosuberyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzosuberyl Chloride |
| CAS | 1210-33-9 |
| Molekylformel | C15H13Cl |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 5-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-Chlorodibenzo[a,d]cyclohepta[1,4]diene, 5-Chlorodibenzo[a,d]cycloheptane, 5-Chlorodibenzosuberane, NSC 86154 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13Cl/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2 |
| LEDER | ClC1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.72 |
| Formel vikt | 228.0706 |