Läs mer
Dibensotiofen-2-boronsyra, TRC
Produktkod. 30364932
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30364932 500 mg
1 options
Produktkod. 30364932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417373500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzothiophene-2-boronic acid
CAS 668983-97-9
Molekylformel C7 H3 Cl F2 O
Kvantitet 500 mg
Synonym B-2-Dibenzothienylboronic Acid, (Dibenzothiophen-2-yl)boronic Acid, 2-Dibenzothienylboronic Acid, Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic Acid, Dibenzothiophene-2-boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H3ClF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-3H
LEDER Fc1cc(C=O)c(F)cc1Cl
IUPAC-namn 4-klor-2,5-difluorobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 176.548
Formel vikt 175.984