Läs mer
Dibensotiofen-2-boronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzothiophene-2-boronic acid |
| CAS | 668983-97-9 |
| Molekylformel | C7 H3 Cl F2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | B-2-Dibenzothienylboronic Acid, (Dibenzothiophen-2-yl)boronic Acid, 2-Dibenzothienylboronic Acid, Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic Acid, Dibenzothiophene-2-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-3H |
| LEDER | Fc1cc(C=O)c(F)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 4-klor-2,5-difluorobenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.548 |
| Formel vikt | 175.984 |