Läs mer
Dibensotiofen-2-ol, TRC
Produktkod. 30180341
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180341 500 mg
30179760 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180341 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417345500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22439-65-2
Molekylformel C12H8OS
Molekylvikt (g/mol) 200.26
Synonym 2-Hydroxydibenzothiophene, 3-Hydroxydiphenylenesulfide, Benzo[b]benzo[b]thiophen-2-ol;
LEDER Oc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzothiophene-2-ol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8OS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,13H
Formel vikt 200.0296